Learn More
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11355495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355495 250 mg 250mg
11345495 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11355495 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19679.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31886-58-5
Formula molecolare C14H19FeN
Molecular Weight (g/mol) 257.16
Numero MDL MFCD00066273
IUPAC Name (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Densità 1.222
Punti di ebollizione 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.589
Quantità 250 mg
Optical Rotation +13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Peso formulazione 257.16
Percent Purity 97%