Learn More
(R)-Norfluoxetine Phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30419467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419467 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN68114050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Norfluoxetine Phthalimide
CAS 878663-12-8
Formula molecolare C24H18F3NO3
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane
InChI Formula InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1
SMILES FC(F)(F)c1ccc(O[C@H](CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4)cc1
IUPAC Name 2-[(3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 425.4
Peso formulazione 425.1239