Learn More
(R)-Nornicotine, TRC
Codice prodotto. 30418101
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30418101 1 g
30412264 500 mg
30414089 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30418101 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN7570051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7076-23-5
Formula molecolare C9H12N2
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Sinonimo 3-(2R)-2-pyrrolidinylpyridine, (+)-1'-demethylnicotine, (R)-3-(2-pyrrolidinyl)pyridine, (+)-1'-Demethylnicotine, (+)-2-(3'-Pyridyl)pyrrolidine, (+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine
IUPAC Name 3-[(2R)-pyrrolidin-2-yl]pyridine
SMILES C1CN[C@H](C1)c2cccnc2
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Nornicotine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/t9-/m1/s1
Peso formulazione 148.1