Learn More
(R)-Omeprazole Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30007969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007969 1 mg 1mg
30006725 2.5 mg 2.50mg
30006962 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007969 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO6350101MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 161796-77-6
Formula molecolare C17 H18 N3 O3 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 367.4
Sinonimo 6-Methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt, (R)-, (R)-Omeprazole sodium
IUPAC Name sodium;5-methoxy-2-[(R)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Omeprazole sodium salt
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m1./s1
Peso formulazione 367.0967