Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 685 for Creatinine
Codice prodotto. 30001880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001880 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001880 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC69
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For use with catalog number KGE005
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili Creatinine
Intended Use Control
Quantità 1 Each
Sorgente Multi-species