Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1010 for Corticosterone
Codice prodotto. 18431180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18431180 1 Each 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18431180 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore QC205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    238.35€ / 1 sets
    Risparmia 13.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
For use with catalog number KGE009
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili Corticosterone
Intended Use Control
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 Each
Sorgente Multi-species