Learn More
R&D Systems™ (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
Descrizione
α1-adrenoceptor agonist; pKi values are 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride |
| CAS | 61-76-7 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C9H14ClNO2 |
| Peso formulazione | 203.67 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 203.67 |