Learn More
(R)-Piperidine-3-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-Piperidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 25137-00-2 |
| Formula molecolare | C6H11NO2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 3-Piperidinecarboxylic acid','(3R)-, 3-Piperidinecarboxylic acid','(R)-, Nipecotic acid','(R)-(-)- (8CI), (3R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (-)-Nipecotic acid, (3R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-Nipecotic acid, (R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Nipecotic acid, L-(-)-Nipecotic acid, L-Nipecotic acid, R-(-)-Nipecotic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCCNC1 |
| IUPAC Name | (3R)-piperidine-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.15 |
| Peso formulazione | 129.079 |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?