Learn More
(R)-(-)-Prolinol, 98+%
Codice prodotto. 11327566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11327566 1 g 1g
15498929 5 g 5g
15408939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11327566 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11109.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68832-13-3
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD00064321
InChI Key HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724541
ChEBI CHEBI:84258
IUPAC Name [(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-Prolinol
Indice di rifrazione 1.4849
Densità 1.025
Punti di ebollizione 74°C to 76°C (2mmHg)
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
Optical Rotation −31° (c=1 in Toluene)
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 1523669
Peso formulazione 101.15
Percent Purity ≥98%