Learn More
(R)-(+)-Propylene Oxide, TRC
Codice prodotto. 30424568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424568 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8352601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-Propylene Oxide
CAS 15448-47-2
Formula molecolare C3H6O
Quantità 1 g
Sinonimo (+)-(R)-Propylene Oxide, (+)-Methyloxirane, (+)-Propylene Oxide, (2R)-2-Methyloxirane, (2R)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-1,2-Epoxypropane, (R)-2-Methyloxirane, (R)-Methyloxirane, (R)-Propenoxide, (R)-Propylene Oxide, d-Propylene Oxide
InChI Formula InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
SMILES C[C@@H]1CO1
IUPAC Name (R)-2-methyloxirane
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Peso formulazione 58.04