Learn More
(R)-Pulegone (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | R-(+)-Pulegone |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 152.1201 |