Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 813 for Human HS PlGF
Description
Quantikine™ Immunoassay Control Set 813 is designed for use as a quantitative control to determine cytokine concentrations in biological fluids.
- Composition: Recombinant human cytokines in diluted porcine serum with preservatives
- Format: Lyophilized
- Storage: 2°C to 8°C
- Compatibility: For use with Human HS PlGF Quantikine™ kits (catalog number HSPG00)
- Application: Quantitative control for ELISA
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | PlGF |
| Sample Type | Biological Fluids |
| Type | Immunoassay Control |
| Gene ID (Entrez) | 5228 |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Human |
| Form | Lyophilized |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?