Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 855 for Human Calbindin D
Specifica
Specifikationer
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analiti rilevabili | Calbindin D |
| ID gene (immissione) | 795 |
| Intended Use | Control |
| Quantità | 1 Each |
| Sorgente | Human |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?