Learn More
(R)-Quizalofop Ethyl, TRC
Codice prodotto. 30134655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134655 250 mg 250mg
17932805 1 g 1g
17902265 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134655 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ826080250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100646-51-3
Formula molecolare C19 H17 Cl N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 372.8
Sinonimo Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, ethyl ester, (2R)- (9CI, ACI), Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, ethyl ester, (R)- (ZCI), (+)-Quizalofop ethyl, (R)-Quizalofop ethyl, Assure II, Astarg 125, Ethyl (2R)-2-[4-[(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenoxy]propionate, Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate, Leopard 5EC, Quizalofop-P-ethyl, Quizalofop-P-ethyl, Targa D+, Targa Super, (R)-Quizalofop ethyl
IUPAC Name ethyl (2R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Quizalofop-P-ethyl
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m1/s1
Peso formulazione 372.0877