Learn More
(R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide), Mikromol™
Descrizione
(R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[((5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide) |
| CAS | 865479-71-6 |
| Nomi componenti o analita | (R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[((5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H18 Cl N3 O5 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, Rivaroxaban Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O |
| IUPAC Name | 5-chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophene-2-carboxamide |
| Vedi altri risultati |