Learn More
(R)-Ruxolitinib (>90%), TRC
Codice prodotto. 30133848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133848 50 mg 50mg
17961425 10 mg 10mg
17993645 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133848 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR70200050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 941678-49-5
Formula molecolare C17 H18 N6
Molecular Weight (g/mol) 306.365
Sinonimo (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, (3R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile, (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, INC 424, INCB 018424, Ruxolitinib
IUPAC Name (3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propanenitrile
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
Specifica
Materiale o nome chimico Ruxolitinib
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/t15-/m1/s1
Peso formulazione 306.1593