Learn More
(R,S)-1-(2-Nitrophenyl)ethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R,S)-1-(2-Nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 3205-25-2 |
| Formula molecolare | C8 H9 N O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Benzenemethanol','α-methyl-2-nitro-, Benzyl alcohol','α-methyl-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), α-Methyl-2-nitrobenzenemethanol, 1-(2-Nitrophenyl)ethan-1-ol, 1-(2-Nitrophenyl)ethanol, 1-(2-Nitrophenyl)ethyl alcohol, NSC 47195, α-(2-Nitrophenyl)ethanol, α-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol, (R,S)-1-(2-Nitrophenyl)ethanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | CC(O)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1-(2-nitrophenyl)ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.16 |
| Peso formulazione | 167.0582 |