Learn More
(R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone-d3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone-d3 |
| CAS | 86270-95-3 |
| Formula molecolare | C11H9D3N2O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | (+/-)-1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone-d3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-13-6-4-9(11(13)15)10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCC(C(=O)c2cccnc2)C1=O |
| IUPAC Name | 3-(pyridine-3-carbonyl)-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.24 |
| Peso formulazione | 207.1087 |