Learn More
(R,S)-1-Tosyl Glycerol, TRC
Codice prodotto. 30456925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456925 1 g 1g
30453957 500 mg 500mg
30457234 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456925 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT6640001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73073-07-1
Formula molecolare C10 H14 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 246.28
IUPAC Name 2,3-dihydroxypropyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (R,S)-1-TosylGlycerol
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3
Peso formulazione 246.0562