missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC

Codice prodotto. 30008707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008707 250 g 250g
30012307 50 g 50g
30008810 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30008707 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD472640250G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 100-79-8
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Sinonimo (RS)-Solketal, (+/-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (+/-)-Glycerol 1,2-Acetonide, 1,2-Isopropylideneglycerin, 1,2-Isopropylideneglycerol, 2,3-(Isopropylidenedioxy)propanol, 2,3-Isopropylideneglycerol, Acetone Glyceryl Acetal, Dioxolan, α,β-Isopropylidene Ether, Glycerolacetone, NSC 59720;
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1

Specifica

Materiale o nome chimico (R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 132.0786
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.