Learn More
(R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Codice prodotto. 30346362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346362 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30346362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63750510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-11-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C10 2H4 H8 N2
Quantità 10 mg
Sinonimo (RS)-Anatabine-2,4,5,6-d4, rac-Anatabine-D4 (pyridine-D4)
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 164.24
Peso formulazione 164.1252
Percent Purity >95