Learn More
(R,S)-Equol 4’-Sulfate Sodium Salt (90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R,S)-Equol 4'-Sulfate Sodium Salt |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14O6S.Na/c16-13-4-1-11-7-12(9-20-15(11)8-13)10-2-5-14(6-3-10)21-22(17,18)19;/h1-6,8,12,16H,7,9H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 344.0331 |