Learn More
(R,S)-Equol 4’-Sulfate Sodium Salt (90%), TRC
Codice prodotto. 30012079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012079 1 mg 1mg
30008936 10 mg 10mg
30004528 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012079 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5930151MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1189685-28-6
Formula molecolare C15 H13 O6 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 344.31
Sinonimo 3,4-Dihydro-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-2H-1-benzopyran-7-ol Sodium Salt;
IUPAC Name sodium;[4-(7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl)phenyl] sulfate
SMILES [Na+].Oc1ccc2CC(COc2c1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3
Specifications
Materiale o nome chimico (R,S)-Equol 4'-Sulfate Sodium Salt
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14O6S.Na/c16-13-4-1-11-7-12(9-20-15(11)8-13)10-2-5-14(6-3-10)21-22(17,18)19;/h1-6,8,12,16H,7,9H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Peso formulazione 344.0331