Learn More
(R,S)-Equol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | R,S-Equol |
| CAS | 94105-90-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C15 H14 O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (±)-Equol, 7,4'-Homoisoflavane, NV 07α, (RS)-Equol |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2 |
| IUPAC Name | 3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.27 |
| Vedi altri risultati |