Learn More
(R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate, TRC
Codice prodotto. 30359394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359394 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359394 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD19890550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate
CAS 102491-70-3
Formula molecolare C21H20F3NO6
Quantità 50 mg
Sinonimo 2,2,2-Trifluoro-N-[5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide
InChI Formula InChI=1S/C21H20F3NO6/c1-29-16-8-10-4-6-13(25-20(28)21(22,23)24)12-9-15(27)14(26)7-5-11(12)17(10)19(31-3)18(16)30-2/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27)
SMILES COc1cc2CCC(NC(=O)C(F)(F)F)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-N-(10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 439.38
Peso formulazione 439.1243