Learn More
(R/S)-N-Deacetyl Colchicine, TRC
Codice prodotto. 30350878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350878 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350878 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD198915100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R/S)-N-Deacetyl Colchicine
CAS 102491-73-6
Formula molecolare C20H23NO5
Quantità 100 mg
Sinonimo 7-Amino-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-benzo[a]heptalen-9(5H)-one, (+/-)-7-Deacetylcolchicine
InChI Formula InChI=1S/C20H23NO5/c1-23-16-8-6-12-13(10-15(16)22)14(21)7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12/h6,8-10,14H,5,7,21H2,1-4H3
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)C(N)CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23
IUPAC Name 7-amino-1,2,3,10-tetramethoxy-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 357.4
Peso formulazione 357.1576