Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (1 mg/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30395499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1x1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395499 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT18401X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Formula molecolare C10 2H4 H7 N3 O
Quantità 1x1 mL
Sinonimo 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
InChI Formula InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Peso formulazione 193.1153
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL