Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Codice prodotto. 30480143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480143 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30480143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5247525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C10 2H4 H7 N3 O
Quantità 5 mg
Sinonimo 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
InChI Formula InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Peso formulazione 193.1153
Percent Purity >95