Learn More
(R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4, TRC
Codice prodotto. 30423743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423743 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30423743 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN6620021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (R,S)-Norcotinine pyridyl-d4
CAS 1020719-70-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 2H4 H6 N2 O
Quantità 1 mg
Sinonimo 2-Pyrrolidinone','5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, (R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4
InChI Formula InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)/i1D,2D,5D,6D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCC(=O)N2)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 5-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 166.21
Peso formulazione 166.1044
Percent Purity >95