Learn More
(R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R,S)-Norcotinine pyridyl-d4 |
| CAS | 1020719-70-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C9 2H4 H6 N2 O |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2-Pyrrolidinone','5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, (R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)/i1D,2D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CCC(=O)N2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC Name | 5-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.21 |
| Vedi altri risultati |