Learn More
(R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole, TRC
Codice prodotto. 30133448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133448 500 mg 500mg
30010080 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA188490500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94944-70-4
Formula molecolare C9H14N2O5
Molecular Weight (g/mol) 230.22
Sinonimo 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-[4-(1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl)-1H-imidazol-2-yl]-ethanone
IUPAC Name 1-[4-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]ethanone
SMILES CC(C1=NC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)=CN1)=O
Specifications
Materiale o nome chimico (R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
Peso formulazione 230.0903