Learn More
(R)-(-)-sec-Butanol, 99%
Codice prodotto. 10781871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10781871 5 g Bottiglia in vetro 5g
10296840 1 g Bottiglia in vetro 1g
10762485 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10781871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    200.00€ / 5g
    Risparmia 18.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14898-79-4
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00064280
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
PubChem CID 84682
ChEBI CHEBI:35686
IUPAC Name (2R)-butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-sec-Butanol
CAS min. % 98.5
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, I, 189
Indice di Merck 15, 1543
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥98.5%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-sec-Butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.