Learn More
(R)-Tamsulosin Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tamsulosin Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 444.1486 |
| Percent Purity | >95% |