Learn More
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid, 98+%, ee 98%
Codice prodotto. 11378706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378706 25 g 25g
11358706 1 g 1g
11368706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378706 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19410.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87392-05-0 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87392-05-0
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.116
Numero MDL MFCD00211271
InChI Key UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo r-+-2-tetrahydrofuroic acid, r-+-tetrahydro-2-furoic acid, r-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-+-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-2-tetrahydrofuroic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolane-2-carboxylic acid, unii-7396hfq44j, r-tetrahydro-2-furoic acid, d-tetrahydro-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2734707
IUPAC Name (2R)-oxolane-2-carboxylic acid
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spécification
Materiale o nome chimico (R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densità 1.213
Quantità 25 g
Indice di rifrazione 1.46
Note percentuale saggio ee 98%
Numero UN UN3265
Beilstein 4658739
Punti di ebollizione 244°C
Peso formulazione 116.12
Percent Purity ≥98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.