Learn More
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10252942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10252942 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10252942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352630010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Nota nome 99%
CAS 7202-43-9
CAS min. % 98.0
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.9800g/mL
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4540 to 1.456
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Gravità specifica 0.98
Formula molecolare C5H11NO
Numero MDL MFCD00192476
Sinonimo r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
Punti di ebollizione 151°C to 152°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water
InChI Key YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
SMILES C1CC(OC1)CN
IUPAC Name [(2R)-oxolan-2-yl]methanamine
Molecular Weight (g/mol) 101.15
PubChem CID 2734124
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 98+%