missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-trans-Atracurium Besylate (>85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | R-trans-R'-trans-Atracurium besylate |
| CAS | 96946-46-2 |
| Formula molecolare | C53 H72 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (1R,1'R,2S,2'S)-, benzenesulfonate (1:2), Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, [1R-[1α,2β(1'R*,2'S*)]]-, dibenzenesulfonate (9CI), R-trans-R'-trans-Atracurium besylate, (1R,1'R,2S,2'S)-2,2'-(3,11-Dioxo-4,10-dioxatridecamethylene)bis(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratrylisoquinolinium) dibenzenesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2/t42-,43-,54+,55+;;/m1../s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@@+]2(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N@+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5[C@H]4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8 |
| IUPAC Name | benzenesulfonate;5-[3-[(1R,2S)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxy]pentyl 3-[(1R,2S)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 1243.48 |
| Peso formulazione | 1242.5004 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?