Learn More
Gilson™ Minipuls™ 3 R2/HF High-Flow Pump Head
Codice prodotto. 10327522 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
1000μL/min. to 220 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
10327522 1000μL/min. to 220 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10327522 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F117830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00€
    1507.80€ / pezzi 1
    Risparmia 382.20€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
For use with Peristaltic pump
  • High flow model
  • With 5 stainless steel rollers per head
  • Two channels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 1000μL/min. to 220 mL/min.
Modello R2/HF High-Flow Pump Head
N. di canali 2
N. di rulli 5
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo Peristaltic Pump Head