Learn More
Brady™ Nastro per stampanti serie M710 R4300 per M710 e BMP71
Codice prodotto. 17839034 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17839034 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17839034 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.60€
    81.29€ / pezzi 1
    Risparmia 6.31€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l’inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
  • I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione.
  • Il nastro R4300 garantisce una notevole resistenza a sbavature e sostanze chimiche se stampato su etichette Brady appropriate
  • Raccomandato per la stampa su carta e film con superficie opaca o ruvida come il vinile autolaminante B-427 e il tessuto di nylon B-499 proposti da Brady
  • Le cartucce di nastro sigillate, facili da usare e sostituire, non richiedono la calibratura della stampante né particolari operazioni di posizionamento del nastro
  • Il nastro, resistente e a prova di sbavature, produce un testo stampato permanente, in grado di resistere per anni in ambienti industriali.
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M710 Printer, BMP71 Label Printer
Materiale Wax
Lunghezza (sistema imperiale) 150 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 0.02 in.
Larghezza (sistema metrico) 5 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.55 in.
Dimensioni (L x P) 150 ft. x 2 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Formato Cartridge, Ribbon
Peso (sistema metrico) 1.6 kg
Da utilizzare con (applicazione) Printing on Matte or Rough Labels
Alternate Part Number M7-R4300