Descrizione
- I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione.
- Nastro monocolore per la stampa di un'etichetta con un solo colore
- I nastri serie R6200 offrono una resistenza superiore a graffiature, sbavature, calore e sostanze chimiche se stampati su etichette Brady™ appropriate
- Raccomandate per la stampa su etichette lucide, lisce o semi-opache come il tessuto in vinile riposizionabile B-498 e il poliestere metallizzato B-486
- Le cartucce di nastro serie M710 si inseriscono direttamente nella stampante con estrema facilità
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M710 Printer, BMP71 Label Printer |
| Materiale | Resin |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 150 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 5 cm |
| Dimensioni (L x P) | 150 ft. x 2 in. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?