Learn More
Brady™ Nastro per stampanti serie M710 R6600 per M710 e BMP71
Codice prodotto. 17849204 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17849204 Black pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17849204 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    99.24€ / pezzi 100
    Risparmia 11.76€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l’inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
  • I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione.
  • Nastro monocolore per la stampa di un'etichetta con un solo colore
  • La formulazione della resina serie R6600 offre un'eccellente resistenza a solventi e attrito se stampata su etichette Brady™ appropriate
  • Raccomandata per la stampa su tubetti termorestringenti Brady™, tra cui i codici B-342, B-7641, B-7642, B-7646 e B-7647
  • Le cartucce di nastro serie M710 si inseriscono direttamente nella stampante con estrema facilità
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M710 Printer, BMP71 Label Printer
Materiale Resin
Lunghezza (sistema imperiale) 150 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 5 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.59 in.
Dimensioni (L x P) 150 ft. x 2 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Formato Cartridge, Ribbon
Peso (sistema metrico) 1.6 kg
Alternate Part Number M7-187-175-342