Learn More
Gilson™ Minipuls™ 3 R8 Medium-Flow Pump Head
Codice prodotto. 10571283 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.3μL to 30 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
10571283 0.3μL to 30 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10571283 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F117608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.00€
    1929.90€ / pezzi 1
    Risparmia 750.10€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
For use with Peristaltic pump
  • Standard model
  • With 10 stainless steel rollers per head
  • Eight channels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 0.3μL to 30 mL/min.
Modello R8 medium flow pump head
N. di canali 8
N. di rulli 10
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo Peristaltic Pump Head