Learn More
Epredia™ RA Lamb 14-Drawer Slide Filing Cabinets, mini, grey
Codice prodotto. 12131820 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Grigio
Capacità vetrino:
6000
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità vetrino Dimensione della confezione
12131820 Blu 6000 Pezzo
12151830 Grigio 6000 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12131820 Fornitore Epredia™ N. del fornitore E43/12BLUE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    327.14€ / pezzi 1
    Risparmia 70.86€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Vertically store up to 6000 76 x 26mm microscope slides with these 14-Drawer Cabinets.
  • Capacity of 3000 or 6000 slides depending on model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Slide Filing Cabinet
Capacità vetrino 6000
Colore Blu
Profondità (sistema metrico) unità 480 mm
Sostegni dispositivo 6000 Slides
Altezza (sistema metrico) unità 480 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 76 mm
Materiale Steel
Larghezza (sistema metrico) vetrino 26 mm
Larghezza (sistema metrico) unità 140 mm