Learn More
Epredia™ Vaschetta Coplin in vetro RA Lamb, contiene 5 vetrini (10 dorso contro dorso)
Codice prodotto. 12608596 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini unitSize
12608596 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12608596 Fornitore Epredia™ N. del fornitore E94
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Hold up to 10 slides back-to-back with Epredia™ RA Lamb molded glass coplin jars. Jars have a drop-on lid and integral large diameter base.
Features
  • Heavy, clear glass construction with internal grooves
  • 1.6 in. diameter circular tapered top
  • Includes drop-on lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Drop-on lid
Forma del fondo Round
Materiale Glass
Tipo Coplin Staining Jar
Conteggio vetrini 10
Diametro (sistema imperiale) 1.6 in.