Learn More
Epredia™ Armadio a portafoglio per archiviazione di vetrini RA Lamb, contiene 3 vetrini
Codice prodotto. 12668556 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) vetrino:
126 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) vetrino Dimensione della confezione
12668556 126 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12668556 Fornitore Epredia™ N. del fornitore E48/5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Store up to three drawers of slide wallets in this slide filing wallet cabinet.
  • Keep your most important slides on hand for pathology, histology and tissue processing lab work
  • Measures 85 x 126mm
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Wallet Cabinet
Sostegni dispositivo 3 Slides
Altezza (sistema metrico) unità 85 mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 126 mm