Learn More
RAB12 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene RAB12
Concentrazione 0.34 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18843-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18843-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The small GTPases Rab are key regulators of intracellular membrane trafficking, from the formation of transport vesicles to their fusion with membranes. Rabs cycle between an inactive GDP-bound form and an active GTP-bound form that is able to recruit to membranes different set of downstream effectors directly responsible for vesicle formation, movement, tethering and fusion. That Rab may play a role in protein transport from recycling endosomes to lysosomes regulating, for instance, the degradation of the transferrin receptor. Involved in autophagy.
Specifica
Specifica
RAB12
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q6IQ22
201475
Peptide
Primary
-20°C
RAB12
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
RAB12, Ras related protein Rab 12
RAB12
IgG
Antigen Affinity Chromatography