Descrizione
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-201 of Human RAB1B The Recombinant Human RAB1B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human RAB1B Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 1mg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE |
| Formulazione | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol |
| Peso molecolare | 24.3kDa |
| Metodo di purificazione | SDS-PAGE |
| Quantità | 0.05 mg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Status giuridico | RUO |
| Nome comune | RAB1B |
| Coniugato | Unconjugated |
| Vedi altri risultati |