missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAB24 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | RAB24 |
---|---|
Concentrazione | 0.2 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808533
|
Proteintech
11445-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898523
|
Proteintech
11445-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
RAB24 may be involved in autophagy-related processes.Specifica
RAB24 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P35290, Q969Q5 | |
19336, 53917 | |
RAB24 Fusion Protein Ag1995 | |
Primary | |
-20°C | |
RAB24 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
RAB24, Ras related protein Rab 24 | |
RAB24 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |