Learn More
RAB2B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | RAB2B |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899043
|
Proteintech
11756-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889043
|
Proteintech
11756-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
RAB2B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P59279, Q8WUD1 | |
305853, 76338, 84932 | |
RAB2B Fusion Protein Ag2352 | |
Primary | |
-20°C | |
RAB2B |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
RAB2B, Ras related protein Rab 2B | |
Rab2b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |