Learn More
Abnova™ Rabbit actin native Protein from rabbit muscle
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, SDS-PAGE |
| Formulazione | In 10mM Tris/HCl, pH 8.0, 0.2mM CaCl, |
| Peso molecolare | 43kDa |
| Nome | Actin (Rabbit) Native Protein |
| Metodo di preparazione | Native protein purified from rabbit muscle |
| Quantità | 100 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months. After reconstitution, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Status giuridico | RUO |
| Nome comune | ACTIN |
| Specie | Rabbit |
| Vedi altri risultati |