Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Codice prodotto. 18208642 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18208642 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18208642 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP174832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    222.60€ / 1mg
    Risparmia 13.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for ELISA, Immunoassay, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunoassay, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 4.5mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunoassay
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Purified Goat IgG (H&L)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Test di specificità Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on goat IgG and light chains on all goat immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human, mouse, and rat IgG.
Target Species Goat
Content And Storage Store at 4C. Do not freeze.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Show More Show Less
For Research Use Only